Få mere at vide
4-Fluorophenylethanol-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorophenylethanol-d4 |
| CAS | 1189710-73-3 |
| Molekylær formel | C8H5D4FO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Fluoro-benzeneethanol-d4, 2-(4-Fluorophenyl)ethyl-d4 Alcohol, 4-Fluorobenzeneethanol-d4, 4-Fluorophenethyl-d4 Alcohol, p-Fluorophenethyl-d4 Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9FO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2/i5D2,6D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])c1ccc(F)cc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.18 |