Få mere at vide
4-Fluorophenyl Methyl Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorophenyl-methylsulfone |
| CAS | 455-15-2 |
| Molekylær formel | C7 H7 F O2 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7FO2S/c1-11(9,10)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1 |
| IUPAC navn | 1-fluoro-4-methylsulfonylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.19 |
| Formel vægt | 174.0151 |