Learn More
(4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride, TRC
Codice prodotto. 30392102
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30392102 500 mg 500mg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30392102 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF621578500MG
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS 103360-04-9
Molecular Formula C7H6ClFO2S
Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H6ClFO2S/c8-12(10,11)5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
SMILES Cl[S](CC1=CC=C(F)C=C1)(=O)=O
IUPAC Name (4-fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 208.64
Formula Weight 207.98
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.