Learn More
(4-Fluorophenyl)metansulfonylchlorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride |
| CAS | 103360-04-9 |
| Molekylær formel | C7H6ClFO2S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClFO2S/c8-12(10,11)5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2 |
| SMIL | Cl[S](CC1=CC=C(F)C=C1)(=O)=O |
| IUPAC navn | (4-fluorophenyl)metansulfonylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.64 |
| Formel vægt | 207.98 |