Få mere at vide
(4-Fluorophenyl)metansulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30407218
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30407218 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30407218 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF621578100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS 103360-04-9
Molekylær formel C7H6ClFO2S
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6ClFO2S/c8-12(10,11)5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
SMIL Cl[S](CC1=CC=C(F)C=C1)(=O)=O
IUPAC navn (4-fluorophenyl)metansulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 208.64
Formel vægt 207.98