Få mere at vide
(4-Fluorophenyl) hydrazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30394857
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30394857 10 g
1 options
Artikelnummer. 30394857 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59422510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
CAS 823-85-8
Molekylær formel C6H8ClFN2
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
SMIL Cl.NNc1ccc(F)cc1
IUPAC navn (4-fluorofhenyl)hydrazin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 162.59
Formel vægt 162.036