Få mere at vide
(4-Fluorophenyl) hydrazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30390073
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30390073 5 g
30389140 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30390073 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5942255G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
CAS 823-85-8
Molekylær formel C6H8ClFN2
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
SMIL Cl.NNc1ccc(F)cc1
IUPAC navn (4-fluorofhenyl)hydrazin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 162.59
Formel vægt 162.036