Få mere at vide
(4-Fluorophenyl) hydrazinhydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride |
| CAS | 823-85-8 |
| Molekylær formel | C6H8ClFN2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H |
| SMIL | Cl.NNc1ccc(F)cc1 |
| IUPAC navn | (4-fluorophenyl)hydrazine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.59 |
| Formel vægt | 162.036 |