Få mere at vide
4-Fluorophenyl Carbamic Acid Molindone Ester, TRC
Artikelnummer. 30407986
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30407986 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30407986 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF632083250MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenyl Carbamic Acid Molindone Ester
Analyt- eller komponentnavne 4-Fluorophenyl Carbamic Acid Molindone Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H27 F N2 O4
InChI formel InChI=1S/C23H27FN2O4/c1-3-19-15(2)26(23(28)30-18-7-5-17(24)6-8-18)20-9-4-16(22(27)21(19)20)14-25-10-12-29-13-11-25/h5-8,16H,3-4,9-14H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL CCc1c(C)n(C(=O)Oc2ccc(F)cc2)c3CCC(CN4CCOCC4)C(=O)c13
IUPAC navn (4-fluorophenyl) 3-ethyl-2-methyl-5-(morpholin-4-ylmethyl)-4-oxo-6,7-dihydro-5H-indole-1-carboxylate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 414.47
Mængde 250 mg
Formel vægt 414.195