Få mere at vide
4-Fluorophenyl Carbamic Acid Molindone Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorophenyl Carbamic Acid Molindone Ester |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Fluorophenyl Carbamic Acid Molindone Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H27 F N2 O4 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27FN2O4/c1-3-19-15(2)26(23(28)30-18-7-5-17(24)6-8-18)20-9-4-16(22(27)21(19)20)14-25-10-12-29-13-11-25/h5-8,16H,3-4,9-14H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCc1c(C)n(C(=O)Oc2ccc(F)cc2)c3CCC(CN4CCOCC4)C(=O)c13 |
| IUPAC navn | (4-fluorophenyl) 3-ethyl-2-methyl-5-(morpholin-4-ylmethyl)-4-oxo-6,7-dihydro-5H-indole-1-carboxylate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvægt (g/mol) | 414.47 |
| Vis mere |