Få mere at vide
(4-Fluorophenyl)(2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)methanone, Mikromol™
Beskrivelse
(4-Fluorophenyl)(2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)methanone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Fluorophenyl)(2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)methanone |
| CAS | 1097107-40-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (4-Fluorophenyl)(2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)methanone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H9 F N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (4-Fluorophenyl)(2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)methanone, Flubendazole Imp. C (EP), Flubendazole Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9FN2O2/c15-10-4-1-8(2-5-10)13(18)9-3-6-11-12(7-9)17-14(19)16-11/h1-7H,(H2,16,17,19) |
| SMIL | Oc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC navn | (4-fluorophenyl)-(2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)methanone |
| Vis mere |