Få mere at vide
(4-Fluorophenyl)(2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)methanone, Mikromol™
Artikelnummer. 30051623
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051623 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051623 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0463.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(4-Fluorophenyl)(2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)methanone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Fluorophenyl)(2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)methanone
CAS 1097107-40-8
Analyt- eller komponentnavne (4-Fluorophenyl)(2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)methanone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H9 F N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (4-Fluorophenyl)(2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)methanone, Flubendazole Imp. C (EP), Flubendazole Impurity C
InChI formel InChI=1S/C14H9FN2O2/c15-10-4-1-8(2-5-10)13(18)9-3-6-11-12(7-9)17-14(19)16-11/h1-7H,(H2,16,17,19)
SMIL Oc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
IUPAC navn (4-fluorophenyl)-(2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)methanone
Molekylvægt (g/mol) 256.23
Mængde 25 mg
Formel vægt 256.0648 g/mol