Få mere at vide
4-fluorphenol, TRC
Artikelnummer. 30389085
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30389085 50 g
1 options
Artikelnummer. 30389085 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59532550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenol
CAS 371-41-5
Molekylær formel C6 H5 F O
Mængde 50 g
Synonym Phenol, 4-fluoro-, Phenol, p-fluoro- (6CI,8CI), 4-Fluorophenol, 4-Hydroxyphenyl fluoride, NSC 10295, p-Fluorophenol
InChI formel InChI=1S/C6H5FO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
SMIL Oc1ccc(F)cc1
IUPAC navn 4-fluorphenol
Molekylvægt (g/mol) 112.1
Formel vægt 112.0324