Få mere at vide
4-Fluorophenol, 99%
Artikelnummer. p-7081799
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11453944
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11945.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
4-Fluorophenol, 99%, C6H5FO, CAS Number-371-41-5, ccris 665, fpn, 4-fluoro-phenol, p-fluorophenol, phenol, p-fluoro, para-fluorophenol, phenol, 4-fluoro, 4-fluoro phenol, 4-fluoranylphenol, 500g, 1362752, 185 deg.C to 188 deg.C, 1.22, Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III, 206-736-0 | CAS: 371-41-5 | C6H5FO | 112.10 g/mol
4-Fluorophenol er en fluoreret phenolforbindelse med forskellige anvendelser som startreagens til syntese af farmaceutiske varer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Fluorophenol er en fluoreret phenolforbindelse med forskellige anvendelser som startreagens til syntese af farmaceutiske varer.
Opløselighed
Opløseligt i vand (80 mg/ml ved °20 C), methylendichlorid, chloroform og methanol.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 371-41-5
Molekylær formel C6H5FO
Molekylvægt (g/mol) 112.10
MDL nummer MFCD00002316
InChI nøgle RHMPLDJJXGPMEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorophenol, phenol, 4-fluoro, phenol, p-fluoro, para-fluorophenol, 4-fluoro phenol, 4-fluoro-phenol, ccris 665, 4-fluoranylphenol, fpn
PubChem CID 9732
IUPAC navn 4-fluorphenol
SMIL OC1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenol
Smeltepunkt 44°C to 50°C
Tæthed 1.22
Kogepunkt 185°C to 188°C
Flammepunkt 68°C (154°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 25 g
FN nummer UN2923
Beilstein 1362752
Opløselighedsinformation Soluble in water (80mg/ml at 20°C),methylene dichloride,chloroform and methanol.
Formel vægt 112.1
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 4-Fluorophenol