Få mere at vide
4-fluorphenol, 99%
Artikelnummer. 11473944
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473944 500 g 500g
11453944 25 g 25g
11463944 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473944 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11945.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
4-fluorphenol, 99%, C6H5FO, CAS-nummer-371-41-5, ccris 665, fpn, 4-fluorphenol, p-fluorphenol, phenol, p-fluorphenol, parafluorphenol, phenol, 4-fluorphenol, 4-fluorphenol, 4-fluoranylphenol, 500g, 1362752, 185 grader. C til 188 grader. C, 1.22, Fareklasse: 6.1; Emballagegruppe: III, 206-736-0 | CAS: 371-41-5 | C6H5FO | 112,10 g/mol
4-Fluorophenol er en fluoreret phenolforbindelse med forskellige anvendelser som startreagens til syntese af farmaceutiske varer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Fluorophenol er en fluoreret phenolforbindelse med forskellige anvendelser som startreagens til syntese af farmaceutiske varer.
Opløselighed
Opløseligt i vand (80 mg/ml ved °20 C), methylendichlorid, chloroform og methanol.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 371-41-5
Molekylær formel C6H5FO
Molekylvægt (g/mol) 112.10
MDL nummer MFCD00002316
InChI nøgle RHMPLDJJXGPMEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorophenol, phenol, 4-fluoro, phenol, p-fluoro, para-fluorophenol, 4-fluoro phenol, 4-fluoro-phenol, ccris 665, 4-fluoranylphenol, fpn
PubChem CID 9732
IUPAC navn 4-fluorphenol
SMIL OC1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenol
Smeltepunkt 44 °C til 50 °C
Tæthed 1.22
Kogepunkt 185 °C til 188 °C
Flammepunkt 68 °C (154 °F)
Lugt Fenol-lignende
Mængde 500 g
FN nummer UN2923
Beilstein 1362752
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (80 mg/ml ved 20 °C), methylendichlorid, kloroform og methanol.
Formel vægt 112.1
Procent renhed 99%