Få mere at vide
4-fluorphenol, 99%
Artikelnummer. 10723671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10723671 25 g Glasflaske 25g
10519610 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10723671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119560250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 371-41-5 | C6H5FO | 112,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 371-41-5
Molekylær formel C6H5FO
Molekylvægt (g/mol) 112.10
MDL nummer MFCD00002316
InChI nøgle RHMPLDJJXGPMEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorophenol, phenol, 4-fluoro, phenol, p-fluoro, para-fluorophenol, 4-fluoro phenol, 4-fluoro-phenol, ccris 665, 4-fluoranylphenol, fpn
PubChem CID 9732
IUPAC navn 4-fluorphenol
SMIL OC1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 44,0 °C til 49,0 °C
Farve Beige-Gul til Pink
Kogepunkt 185,0 °C
Flammepunkt 68 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4OH
Mængde 25 g
Beilstein 06, 183
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 80 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i methylendichlorid
Formel vægt 112.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.