Få mere at vide
4-Fluorophenethylamin, TRC
Artikelnummer. 30399472
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30399472 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30399472 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF593875500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenethylamine
CAS 1583-88-6
Molekylær formel C8H10FN
Mængde 500 mg
Synonym 4-Fluorobenzeneethanamine (ACI), Phenethylamine, p-fluoro- (8CI), (p-Fluorophenyl)ethylamine, 2-(4-Fluorophenyl)ethan-1-amine, 2-(4-Fluorophenyl)ethanamine, 2-(4-Fluorophenyl)ethylamine, 2-(p-Fluorophenyl)ethylamine, 4-(2-Aminoethyl)fluorobenzene, 4-Fluorophenethylamine, N-(4-Fluorophenethyl)amine, p-Fluorophenethylamine
InChI formel InChI=1S/C8H10FN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
SMIL NCCc1ccc(F)cc1
Molekylvægt (g/mol) 139.17
Formel vægt 139.0797