Få mere at vide
4-Fluorophenethyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorophenethyl Chloride |
| CAS | 332-43-4 |
| Molekylær formel | C8H8FCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | p-Fluorophenethyl Chloride, 1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClF/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2 |
| SMIL | Fc1ccc(CCCl)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(2-chloroethyl)-4-fluorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.6 |
| Formel vægt | 158.0299 |