Få mere at vide
4-Fluoronaphthalen-1-karbonitril, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoronaphthalene-1-carbonitrile |
| Smeltepunkt | 89 °C til 91 °C |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Synonym | 1-cyano-4-fluoronaphthalene, 4-fluoro-1-naphthonitrile, 4-fluoro-1-naphthalenecarbonitrile, 1-naphthalenecarbonitrile,4-fluoro, 1-naphthalenecarbonitrile, 4-fluoro, 4-fluoronaphthalenecarbonitrile, 4-fluoro-1-phthonitrile, acmc-1buk6, 1-cyano-4-fluoronapthalene, 4-cyano-1-fluoronaphthalene |
| Formel vægt | 171.18 |
| Procent renhed | 97% |