Få mere at vide
4-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione |
| CAS | 652-39-1 |
| Molekylær formel | C8H3FO3 |
| MDL nummer | MFCD00039696 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=C1OC(C2=C1C=CC=C2F)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.11 |
| Procent renhed | 97% |