Få mere at vide
4-fluorindol, 97%
Artikelnummer. 15482428
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15482428 250 mg 250mg
15462428 1 g 1g
15472428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15482428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56011.MD
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 387-43-9 | C8H6FN | 135,141 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 387-43-9
Molekylær formel C8H6FN
Molekylvægt (g/mol) 135.141
MDL nummer MFCD00055992
InChI nøgle ZWKIJOPJWWZLDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoroindole, 1h-indole, 4-fluoro, 4-fluoro-indole, pubchem7297, acmc-1cnb8, ksc224m5j, bidd:gt0103
PubChem CID 2774502
IUPAC navn 4-fluor-lH-indol
SMIL C1=CC2=C(C=CN2)C(=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoroindole
Smeltepunkt 30 °C til 32 °C
Kogepunkt 90 °C (0,4 mmHg)
Mængde 250 mg
Formel vægt 135.14
Procent renhed 97%