Få mere at vide
4-Fluorocinnaminsyre, 98+%
Artikelnummer. 11422708
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422708 5 g 5g
11432708 25 g 25g
11442708 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11422708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16707.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 459-32-5 | C9H7FO2 | 166,151 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 459-32-5
Molekylær formel C9H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 166.151
MDL nummer MFCD00004395
InChI nøgle ISMMYAZSUSYVQG-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 4-fluorocinnamic acid, e-3-4-fluorophenyl acrylic acid, 2e-3-4-fluorophenyl prop-2-enoic acid, p-fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, e-p-fluorocinnamic acid, trans-4-fluorocinnamic acid, p-fluoro cinnamic acid, 3-4-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-4-fluorophenyl-, 2e
PubChem CID 1530234
IUPAC navn (E)-3-(4-fluorphenyl)prop-2-ensyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorocinnamic acid
Smeltepunkt 208°C to 210°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 2613441
Formel vægt 166.15
Procent renhed ≥98%