Få mere at vide
4-Fluorocatechol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorocatechol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5FO2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,8-9H |
| Formel vægt | 128.0274 |