missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-fluorobutanoic acid, TRC

Artikelnummer. 30343454
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343454 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343454 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4394855MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-fluorobutanoic acid
CAS 462-23-7
Molekylær formel C4H7FO2
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C4H7FO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)
SMIL OC(=O)CCCF
IUPAC navn 4-fluorobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 106.1
Formel vægt 106.043
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.