Få mere at vide
4-fluorobutanoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-fluorobutanoic acid |
| CAS | 462-23-7 |
| Molekylær formel | C4H7FO2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7FO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7) |
| SMIL | OC(=O)CCCF |
| IUPAC navn | 4-fluorobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.1 |
| Formel vægt | 106.043 |