Få mere at vide
4-Fluorobiphenyl, 97+%
Artikelnummer. p-7044570
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11307166
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L07170.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 324-74-3 | C12H9F | 172.202 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 324-74-3
Molekylær formel C12H9F
Molekylvægt (g/mol) 172.202
MDL nummer MFCD00011650
InChI nøgle RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobiphenyl, 4-fluoro-1,1'-biphenyl, p-fluorodiphenyl, 4-fluoro-biphenyl, 4-fluorodiphenyl, biphenyl, 4-fluoro, 1,1'-biphenyl, 4-fluoro, para-fluorobiphenyl, 4-fluorophenyl benzene, p-fluorobiphenyl
PubChem CID 9461
IUPAC navn 1-fluor-4-phenylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobiphenyl
Smeltepunkt 72°C to 76°C
Kogepunkt 253°C
Mængde 1 g
Beilstein 2042410
Formel vægt 172.2
Procent renhed ≥97%