Få mere at vide
4-Fluorobiphenyl, 97+%
Artikelnummer. 11307166
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307166 1 g 1g
11317166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07170.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 324-74-3 | C12H9F | 172,202 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 324-74-3
Molekylær formel C12H9F
Molekylvægt (g/mol) 172.202
MDL nummer MFCD00011650
InChI nøgle RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobiphenyl, 4-fluoro-1,1'-biphenyl, p-fluorodiphenyl, 4-fluoro-biphenyl, 4-fluorodiphenyl, biphenyl, 4-fluoro, 1,1'-biphenyl, 4-fluoro, para-fluorobiphenyl, 4-fluorophenyl benzene, p-fluorobiphenyl
PubChem CID 9461
IUPAC navn 1-fluor-4-phenylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobiphenyl
Smeltepunkt 72°C to 76°C
Kogepunkt 253°C
Mængde 1 g
Beilstein 2042410
Formel vægt 172.2
Procent renhed ≥97%