Få mere at vide
4'-fluorbiphenyl-4-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15289646 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15289646 5 g 5g
15279646 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15289646 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450320050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 116748-66-4 | C12H8ClFO2S | 270.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116748-66-4
Molekylær formel C12H8ClFO2S
Molekylvægt (g/mol) 270.71
InChI nøgle CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-fluorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-fluoro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, acmc-20apun, 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro-4-biphenylsulfonyl chloride
PubChem CID 2794749
IUPAC navn 4-(4-fluorphenyl)benzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 82,0 °C til 84,0 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 270.71
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.