Få mere at vide
4-Fluorobenzylamine, TRC
Artikelnummer. 30402080
Skift visning
Mængde:
1 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30402080 100 g
30402079 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30402080 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF588510100G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzylamine
CAS 140-75-0
Molekylær formel C7 H8 F N
Mængde 100 g
Synonym Benzenemethanamine, 4-fluoro- (9CI, ACI), 4-Fluorobenzenemethanamine (ACI), Benzylamine, p-fluoro- (7CI, 8CI), (4-Fluorophenyl)methanamine, 1-(4-Fluorophenyl)methanamine, 4-Fluorobenzylamine, [(4-Fluorophenyl)methyl]amine, NSC 158269, p-Fluorobenzylamine, Benzenemethanamine, 4-fluoro- (9CI, ACI), 4-Fluorobenzenemethanamine (ACI), Benzylamine, p-fluoro- (7CI, 8CI), (4-Fluorophenyl)methanamine, 1-(4-Fluorophenyl)methanamine, 4-Fluorobenzylamine, [(4-Fluorophenyl)methyl]amine, NSC 158269, p-Fluorobenzylamine
InChI formel InChI=1S/C7H8FN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5,9H2
SMIL NCc1ccc(F)cc1
IUPAC navn (4-fluorophenyl)methanamine
Molekylvægt (g/mol) 125.14
Formel vægt 125.0641