Få mere at vide
4-fluorbenzylbromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorobenzyl Bromide |
| CAS | 459-46-1 |
| Molekylær formel | C7H6BrF |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-(Bromomethyl)-4-fluorobenzene, p-Fluorobenzyl Bromide, alpha-Bromo-4-fluorotoluene, alpha-Bromo-p-fluorotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2 |
| SMIL | Fc1ccc(CBr)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(bromomethyl)-4-fluorbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.02 |
| Formel vægt | 187.9637 |