Få mere at vide
4-Fluorobenzyl-2,3,5,6-d4-amine, CDN
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorobenzylamine-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 1219798-96-5 |
| Molekylær formel | C7 D4 H4 F N |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 4-Fluorobenzylamine-2,3,5,6-D4, 4-Fluorobenzyl-2,3,5,6-d4-amine, 4-Fluorobenzene-2,3,5,6-methanamine, (4-Fluorophenyl-d4)methanamine, 4-Fluorobenzylamine-d4, p-Fluorobenzylamine-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8FN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4 H,5,9H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(CN)c([2 H])c([2 H])c1F |
| IUPAC navn | (2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.1682 |
| Formel vægt | 129.0892 g/mol |
| Show More |