missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Fluorobenzyl-2,3,5,6-d4 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorobenzyl Alcohol-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 93111-26-3 |
| Molekylær formel | C7 D4 H3 F O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzene-2,3,5,6-d4-methanol, 4-fluoro- (9 CI), 4-Fluorobenzene-2,3,5,6-d4-methanol, 4-Fluorobenzyl-2,3,5,6-d4 Alcohol, 4-Fluorobenzyl-d4 Alcohol, 4-Fluorobenzyl Alcohol-2,3,5,6-d4, 4-Fluorobenzyl Alcohol-d4, 4-Fluorobenzyl Alcohol-2,3,5,6-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9 H,5H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(CO)c([2 H])c([2 H])c1F |
| IUPAC navn | (2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.1529 |
| Formel vægt | 130.0732 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?