Få mere at vide
4-Fluorobenzoylacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30397280
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30397280 25 g
1 options
Artikelnummer. 30397280 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF58830525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzoylacetonitrile
CAS 4640-67-9
Molekylær formel C9H6FNO
Mængde 25 g
Synonym 4-Fluoro-beta-oxo-benzenepropanenitrile, 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile, 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionitrile, 3-Oxo-3-(4-fluorophenyl)propanenitrile, p-Fluorobenzoylacetonitrile, alpha-Cyano-4-fluoroacetophenone
InChI formel InChI=1S/C9H6FNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
SMIL Fc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
IUPAC navn 3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropannitril
Molekylvægt (g/mol) 163.15
Formel vægt 163.0433