Få mere at vide
4-Fluorobenzoyl-d4 Chloride, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorobenzoyl Chloride-D4 |
| CAS | 1071809-52-3 |
| Molekylær formel | C7 D4 Cl F O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzoyl-2,3,5,6-d4 chloride, 4-fluoro- (ACI), 4-Fluorobenzoyl-2,3,5,6-d4 chloride (ACI), 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-fluorobenzoyl chloride, 4-Fluorobenzoyl-d4 Chloride, 4-Fluorobenzoyl Chloride-d4, 4-Fluorobenzoyl Chloride-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)Cl)c([2 H])c([2 H])c1F |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorobenzoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.5821 |
| Formel vægt | 162.0186 g/mol |
| Vis mere |