Få mere at vide
4-Fluorobenzoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30400497
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30400497 50 g
30391144 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30400497 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF58835550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 403-43-0
Molekylær formel C7H4ClFO
Molekylvægt (g/mol) 158.56
Synonym 4-Fluorobenzoyl Chloride, 4-Fluorobenzenecarbonyl Chloride, 4-Fluorobenzoic Acid Chloride, 4-Fluorobenzoyl Chloride, NSC 88305, p-Fluorobenzoic Acid Chloride, p-Fluorobenzoyl Chloride
SMIL Fc1ccc(cc1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzoyl Chloride
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4H
Formel vægt 157.9935