Få mere at vide
4-Fluorobenzotrifluorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorobenzotrifluoride |
| CAS | 402-44-8 |
| Molekylær formel | C7 H4 F4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1-fluor-4-(trifluormethyl)benzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.1 |
| Formel vægt | 164.025 |