Få mere at vide
4-Fluorbenzophenon, TRC
Artikelnummer. 30404427
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30404427 100 g
1 options
Artikelnummer. 30404427 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF588580100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzophenone
CAS 345-83-5
Molekylær formel C13H9FO
Mængde 100 g
Synonym (4-Fluorophenyl)phenyl-methanone, 4-Fluoro-benzophenone, (4-Fluorophenyl)(phenyl)methanone, 4-Fluorophenyl Phenyl Ketone, NSC 88321, Phenyl 4-Fluorophenyl Ketone, p-Fluorobenzophenone, p-Fluorophenyl Phenyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C13H9FO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
SMIL Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn (4-fluorofhenyl)-phenylmethanon
Molekylvægt (g/mol) 200.21
Formel vægt 200.0637