Få mere at vide
4-Fluorobenzonitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorobenzonitrile |
| CAS | 1194-02-1 |
| Molekylær formel | C7H4FN |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Benzonitrile, 4-fluoro-, Benzonitrile, p-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 4-Fluorobenzonitrile, 1-Cyano-4-fluorobenzene, 4-Cyanofluorobenzene, 4-Fluorocyanobenzene, NSC 88330, Para-fluorobenzonitrile, p-Cyanofluorobenzene, p-Fluorobenzonitrile, p-Fluorophenyl cyanide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4FN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC navn | 4-fluorobenzonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.11 |
| Formel vægt | 121.0328 |