Få mere at vide
4-Fluorobenzonitril, Mikromol™
Artikelnummer. 30052400
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052400 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052400 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1143.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Fluorobenzonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzonitrile
CAS 1194-02-1
Analyt- eller komponentnavne 4-Fluorobenzonitrile
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7H4FN
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym p-Fluorobenzonitrile, 1-Cyano-4-fluorobenzene, 4-Cyanofluorobenzene, 4-Fluorobenzonitrile, 4-Fluorocyanobenzene, NSC 88330, Para-fluorobenzonitrile, p-Cyanofluorobenzene, p-Fluorobenzonitrile, p-Fluorophenyl Cyanide, Benzonitrile, 4-fluoro-, Benzonitrile, p-fluoro- (6CI,7CI,8CI)
InChI formel InChI=1S/C7H4FN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
SMIL Fc1ccc(cc1)C#N
IUPAC navn 4-fluorobenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 121.11
Mængde 25 mg
Formel vægt 121,0328 g/mol