Få mere at vide
4-Fluorobenzoinsyre, TRC
Artikelnummer. 30408211
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30408211 1 g
1 options
Artikelnummer. 30408211 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5968051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzoic acid
CAS 456-22-4
Molekylær formel C7H5FO2
Mængde 1 g
Synonym NSC 10321, p-Fluorobenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMIL OC(=O)c1ccc(F)cc1
Molekylvægt (g/mol) 140.11
Formel vægt 140.0274