Få mere at vide
4-fluorbenzensulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30397861
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
30397861 1 kg
1 options
Artikelnummer. 30397861 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5883351KG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzenesulfonyl Chloride
CAS 349-88-2
Molekylær formel C6H4ClFO2S
Mængde 1 kg
Synonym 4-Fluoro-benzenesulfonyl Chloride, p-Fluoro-benzenesulfonyl Chloride, 4-Fluorobenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Fluorophenylsulfonyl Chloride, NSC 140128, p-Fluorobenzenesulfonyl Chloride, p-Fluorophenylsulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C6H4ClFO2S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4H
SMIL Fc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 4-fluorbenzensulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 194.61
Formel vægt 193.9605