Få mere at vide
4-fluorbenzensulfonylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorobenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 349-88-2 |
| Molekylær formel | C6H4ClFO2S |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 4-Fluoro-benzenesulfonyl Chloride, p-Fluoro-benzenesulfonyl Chloride, 4-Fluorobenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Fluorophenylsulfonyl Chloride, NSC 140128, p-Fluorobenzenesulfonyl Chloride, p-Fluorophenylsulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClFO2S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4H |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 4-fluorbenzensulfonylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.61 |
| Formel vægt | 193.9605 |