Få mere at vide
4-fluorbenzensulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30400522
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30400522 50 g
1 options
Artikelnummer. 30400522 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF58833550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzenesulfonyl Chloride
CAS 349-88-2
Molekylær formel C6H4ClFO2S
Mængde 50 g
Synonym 4-Fluoro-benzenesulfonyl Chloride, p-Fluoro-benzenesulfonyl Chloride, 4-Fluorobenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Fluorophenylsulfonyl Chloride, NSC 140128, p-Fluorobenzenesulfonyl Chloride, p-Fluorophenylsulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C6H4ClFO2S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4H
SMIL Fc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 4-fluorbenzensulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 194.61
Formel vægt 193.9605