Få mere at vide
4-Fluorbenzensulfonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11337216
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337216 100 g 100g
11327216 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07299.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 349-88-2 | C6H4ClFO2S | 194,60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 349-88-2
Molekylær formel C6H4ClFO2S
Molekylvægt (g/mol) 194.60
MDL nummer MFCD00007438
InChI nøgle BFXHJFKKRGVUMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, p-fluorobenzenesulfonyl chloride, 4-fluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluorophenylsulfonyl chloride, 4-fluorobenzenesulfonic acid chloride, 4-fluorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, p-fluoro, 4-fluorobenzensulfonyl chloride, 4-fluoro-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 9588
IUPAC navn 4-fluorbenzensulfonylchlorid
SMIL FC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 35 °C til 38 °C
Kogepunkt 86 °C til 87 °C (1 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2091633
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 194.61
Procent renhed 98%