Learn More
4-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%
Product Code. 10152290 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10152290 25 g Glasflaske 25g
10397080 100 g Glasflaske 100g
10269533 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10152290 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 119350250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 349-88-2 | C6H4ClFO2S | 194.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 349-88-2
Molekylær formel C6H4ClFO2S
Molekylvægt (g/mol) 194.60
MDL nummer MFCD00007438
InChI nøgle BFXHJFKKRGVUMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, p-fluorobenzenesulfonyl chloride, 4-fluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluorophenylsulfonyl chloride, 4-fluorobenzenesulfonic acid chloride, 4-fluorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, p-fluoro, 4-fluorobenzensulfonyl chloride, 4-fluoro-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 9588
IUPAC navn 4-fluorbenzensulfonylchlorid
SMIL FC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzenesulfonyl chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 29°C to 34°C
Farve Brun til hvid
Kogepunkt 95°C to 96°C (2.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4SO2Cl
Mængde 25 g
Beilstein 11, 53
Formel vægt 194.61
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.