Få mere at vide
4-Fluorobenzenesulfonic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
4-Fluorobenzenesulfonic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorobenzenesulfonic Acid |
| CAS | 368-88-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Fluorobenzenesulfonic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H5 F O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenesulfonic acid, 4-fluoro-, Benzenesulfonic acid, p-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 4-Fluorobenzenesulfonic acid, Benzene-1-fluoro-4-sulfonic acid, NSC 43021, p-Fluorobenzenesulfonic acid, p-Fluorophenylsulfonic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5FO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H,8,9,10) |
| SMIL | OS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1 |
| IUPAC navn | 4-fluorobenzenesulfonic acid |
| Vis mere |