Få mere at vide
4-Fluorobenzenesulfonic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050177
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050177 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050177 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0894.190100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Fluorobenzenesulfonic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzenesulfonic Acid
CAS 368-88-7
Analyt- eller komponentnavne 4-Fluorobenzenesulfonic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H5 F O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenesulfonic acid, 4-fluoro-, Benzenesulfonic acid, p-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 4-Fluorobenzenesulfonic acid, Benzene-1-fluoro-4-sulfonic acid, NSC 43021, p-Fluorobenzenesulfonic acid, p-Fluorophenylsulfonic acid
InChI formel InChI=1S/C6H5FO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H,8,9,10)
SMIL OS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1
IUPAC navn 4-fluorobenzenesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 176.1655
Mængde 100 mg
Formel vægt 175.9943 g/mol