Få mere at vide
4-Fluorobenzamide, TRC
Artikelnummer. 30393354
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30393354 10 g
1 options
Artikelnummer. 30393354
Brand: Toronto Research Chemicals TRCF59679310G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzamide
CAS 824-75-9
Molekylær formel C7H6FNO
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H6FNO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
SMIL NC(=O)c1ccc(F)cc1
IUPAC navn 4-fluorobenzamide
Molekylvægt (g/mol) 139.13
Formel vægt 139.0433