Få mere at vide
4-Fluorobenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30389441
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30389441 5 g
1 options
Artikelnummer. 30389441 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5885155G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzaldehyde
CAS 459-57-4
Molekylær formel C7H5FO
Mængde 5 g
Synonym NSC 68095, p-Fluorobenzaldehyde, p-Fluorobenzenecarboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H5FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
SMIL Fc1ccc(C=O)cc1
Molekylvægt (g/mol) 124.11
Formel vægt 124.0324