missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Fluorobenzal Chloride, TRC

Artikelnummer. 30408480
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30408480 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30408480 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5981632.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzal Chloride
CAS 456-19-9
Molekylær formel C7 H5 Cl2 F
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl2F/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7H
SMIL Fc1ccc(cc1)C(Cl)Cl
IUPAC navn 1-(dichloromethyl)-4-fluorobenzene
Molekylvægt (g/mol) 179.019
Formel vægt 177.975
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.