Få mere at vide
4-Fluorobenzal Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorobenzal Chloride |
| CAS | 456-19-9 |
| Molekylær formel | C7 H5 Cl2 F |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl2F/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7H |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)C(Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1-(dichloromethyl)-4-fluorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.019 |
| Formel vægt | 177.975 |