Få mere at vide
4-Fluorobenzadehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-3,5,6-d3, CDN
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorobenzadehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-3,5,6-D3 |
| CAS | 2734379-03-2 |
| Molekylær formel | C13 D3 H6 F N4 O4 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 4-Fluorobenzadehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-3,5,6-d3, 4-Fluorobenzadehyde-DNPH-d3, 4-Fluorobenzaldehyde 2-(2,4-dinitrophenyl-3,5,6-d3)hydrazone |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H9FN4O4/c14-10-3-1-9(2-4-10)8-15-16-12-6-5-11(17(19)20)7-13(12)18(21)22/h1-8,16 H/i5D,6 D,7 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(c1NN=Cc2ccc(F)cc2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,3,5-trideuterio-N-[(4-fluorophenyl)methylideneamino]-4,6-dinitroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.2519 |
| Formel vægt | 307.0796 g/mol |
| Show More |