Få mere at vide
4-fluoranisol-2,3,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoroanisole-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 1219802-94-4 |
| Molekylær formel | C7 D4 H3 F O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 4-Fluoroanisole-2,3,5,6-d4, 4-Fluoroanisole-d4, 1-Fluoro-4-methoxybenzene-2,3,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7FO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(OC)c([2 H])c([2 H])c1F |
| IUPAC navn | 1,2,4,5-tetradeuterio-3-fluoro-6-methoxybenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.1529 |
| Formel vægt | 130,0732 g/mol |
| Vis mere |